Learn More
Spectrin beta 3 Antibody (SPTBN2/2887R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18600737 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18600737 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18600737 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308441APC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Spectrin beta 3 Monoclonal specifically detects Spectrin beta 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Spectrin beta 3
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SPTBN2/2887R
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Beta-III spectrin, glutamate transporter EAAT4-associated protein 41, GTRAP41, KIAA0302, SCA5, spectrin beta chain, brain 2, spectrin, beta, non-erythrocytic 2, Spectrin, non-erythroid beta chain 2, spinocerebellar ataxia 5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human Spectrin beta 3 fragment (aa356-475) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O15020)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6712
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus