Beschreibung
Spectrin alpha 1 Monoclonal specifically detects Spectrin alpha 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Spectrin alpha 1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SR1450 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gen-Alias | alpha-I spectrin, EL2, erythrocyte, HS3, spectrin, alpha, erythrocytic 1 (elliptocytosis 2) |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human Spectrin alpha 1 (Uniprot #: P02549) |
| Mehr anzeigen |