Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Filter aus Polypropylen
Die Filter bestehen aus einzelnen Strängen, die in ein Maschengitter eingewoben sind und sich durch präzise Maschenöffnungen, den prozentualen offenen Bereich und die Maschenweite auszeichnen
119.34 CHF - 127.50 CHF
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15390832
|
Spectrum™
145 771 |
308 μm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15331002
|
Spectrum™
148 525 |
610 μm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Je5 nach Anwendungsfall stehen verschiedene Materialarten mit unterschiedlichen physikalischen, chemischen und thermischen Eigenschaften zur Auswahl: Nylon (N), Polypropylen (PP), Polyester (P), Edelstahl (SS) und PEEK (PK).
Spectra/Mesh™ gewebte Nylon-(N)-Filter:
- Eigenschaften: Stark, langlebig, hydrophil, hohe Adsorption
- Beste Beständigkeit: Korrosionsmittel
- Toleranz: pH-Wert 3-10, bis zu 180°C
- Sterilisierung: Bestrahlung
- 17 Maschenöffnungsgrößen: 5 bis 1000 μm
- 5 Scheibendurchmesser: 25, 47, 55, 90 und 150 mm
- 1 Quadratische Blattgröße: 30 x 30 cm
Eigenschaften: Robust, langlebig, leicht hydrophob, geringe Adsorption
Beste Beständigkeit: Laugen und organische Stoffe
Toleranz: pH-Wert 3-13, bis zu 140°C
Sterilisierung: autoklavierbar
10 Maschenöffnungsgrößen: 5 bis 300 °m
5 Scheibendurchmesser: 25 mm, 47 mm, 55 mm, 90 mm und 150 mm
1 Quadratische Blattgröße: 30 x 30 cm
Spectra/Mesh™ gewebte Polypropylen-(PP)-Filter:
- Eigenschaften: Robust, langlebig, hydrophob, geringe Adsorption (träge)
- Beste Beständigkeit: Säuren, Laugen und organische Stoffe
- Toleranz: pH-Wert 2-14, bis zu 130°C
- Sterilisation: Autoklavierbar
- 9 Maschenöffnungsgrößen: 105 bis 1000 μm
- 5 Scheibendurchmesser: 25, 47, 55, 90 und 150 mm
- 1 Quadratische Blattgröße: 30 x 30 cm
- Eigenschaften: Sehr stark und langlebig, hydrophil, hohe Adsorption
- Beste Beständigkeit: Korrosionsmittel
- Toleranz: pH-Wert 4-12, bis zu 180°C
- Sterilisation: Autoklavierbar und Bestrahlung
- 7 Maschenöffnungsgrößen: 30 bis 914 μm
- 2 Scheibendurchmesser: 55 mm und 90 mm
- 1 Quadratische Blattgröße: 30 x 30 cm
- Eigenschaften: Mittlere Festigkeit und Haltbarkeit, sehr hydrophob, sehr inert
- Beste Beständigkeit: Fast alle
- Toleranz: pH-Wert 1-14, bis zu 250°C
- Sterilisation: Autoklavierbar
- 5 Maschenöffnungsgrößen: 35 bis 800 μm
- 5 Scheibendurchmesser: 25, 47, 55, 90 und 150 mm
- 1Quadratische Blattgröße: 30 x 30 cm
Spezifikation
Polypropylen |