Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Filter aus Polypropylen
Die Filter bestehen aus einzelnen Strängen, die in ein Maschengitter eingewoben sind und sich durch präzise Maschenöffnungen, den prozentualen offenen Bereich und die Maschenweite auszeichnen
Marke: Spectrum™ 145 771
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Je5 nach Anwendungsfall stehen verschiedene Materialarten mit unterschiedlichen physikalischen, chemischen und thermischen Eigenschaften zur Auswahl: Nylon (N), Polypropylen (PP), Polyester (P), Edelstahl (SS) und PEEK (PK).
Spectra/Mesh™ gewebte Nylon-(N)-Filter:
- Eigenschaften: Stark, langlebig, hydrophil, hohe Adsorption
- Beste Beständigkeit: Korrosionsmittel
- Toleranz: pH-Wert 3-10, bis zu 180°C
- Sterilisierung: Bestrahlung
- 17 Maschenöffnungsgrößen: 5 bis 1000 μm
- 5 Scheibendurchmesser: 25, 47, 55, 90 und 150 mm
- 1 Quadratische Blattgröße: 30 x 30 cm
Eigenschaften: Robust, langlebig, leicht hydrophob, geringe Adsorption
Beste Beständigkeit: Laugen und organische Stoffe
Toleranz: pH-Wert 3-13, bis zu 140°C
Sterilisierung: autoklavierbar
10 Maschenöffnungsgrößen: 5 bis 300 °m
5 Scheibendurchmesser: 25 mm, 47 mm, 55 mm, 90 mm und 150 mm
1 Quadratische Blattgröße: 30 x 30 cm
Spectra/Mesh™ gewebte Polypropylen-(PP)-Filter:
- Eigenschaften: Robust, langlebig, hydrophob, geringe Adsorption (träge)
- Beste Beständigkeit: Säuren, Laugen und organische Stoffe
- Toleranz: pH-Wert 2-14, bis zu 130°C
- Sterilisation: Autoklavierbar
- 9 Maschenöffnungsgrößen: 105 bis 1000 μm
- 5 Scheibendurchmesser: 25, 47, 55, 90 und 150 mm
- 1 Quadratische Blattgröße: 30 x 30 cm
- Eigenschaften: Sehr stark und langlebig, hydrophil, hohe Adsorption
- Beste Beständigkeit: Korrosionsmittel
- Toleranz: pH-Wert 4-12, bis zu 180°C
- Sterilisation: Autoklavierbar und Bestrahlung
- 7 Maschenöffnungsgrößen: 30 bis 914 μm
- 2 Scheibendurchmesser: 55 mm und 90 mm
- 1 Quadratische Blattgröße: 30 x 30 cm
- Eigenschaften: Mittlere Festigkeit und Haltbarkeit, sehr hydrophob, sehr inert
- Beste Beständigkeit: Fast alle
- Toleranz: pH-Wert 1-14, bis zu 250°C
- Sterilisation: Autoklavierbar
- 5 Maschenöffnungsgrößen: 35 bis 800 μm
- 5 Scheibendurchmesser: 25, 47, 55, 90 und 150 mm
- 1Quadratische Blattgröße: 30 x 30 cm
Spezifikation
Niedrig (inert) | |
ISO 9001:2008 | |
Hydrophil | |
2 bis 14 | |
130 °C | |
Spectra Mesh Gewebefilter | |
5,5 cm |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
34% | |
210μ m | |
308 μm | |
2.16 Zoll |