Learn More
Spectrum Labs™ Spectra Mesh™ Webfilter, Edelstahl
Spectrum Labs™ Spectra Mesh™ Gewebefilter aus Edelstahl besteht aus einzelnen Strängen, die zu einem für die Makrofiltration geeigneten Maschengitter gewebt werden.
Marke:  Spectrum Labs™ 146439
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15330912
  • 292.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zeichnet sich durch präzise Maschenöffnungen, prozentualen offenen Bereich und Maschendicke aus.
  • Wasseraffinität: hydrophil
  • Festigkeit/Haltbarkeit: sehr hoch
  • Adsorption: hoch
  • Beste Beständigkeit: Korrosionsmittel
  • pH-Beständigkeit: pH 4 bis 12
  • Thermische Stabilität: bis zu 180 °C
  • Sterilisation: Autoklav/Bestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Blatt
2/Pckg.
213 μm
Maschengitter
Edelstahl
0,452
102 μm
30 cm