Learn More
Spectrum Labs™ Spectra Mesh™ Webfilter, Edelstahl
Spectrum Labs™ Spectra Mesh™ Gewebefilter aus Edelstahl besteht aus einzelnen Strängen, die zu einem für die Makrofiltration geeigneten Maschengitter gewebt werden.
145.86 CHF - 372.00 CHF
Spezifikation
Material Edelstahl
Typ Maschengitter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Offene Fläche Größe (metrisch) Öffnung Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Offene Fläche Größe (metrisch) Öffnung Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15370852
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Spectrum Labs™
145827
55 mm 0,3 30 μm 50 μm
251.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15330892
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Spectrum Labs™
145936
90 mm 0,3 30 μm 50 μm
372.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15330912
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Spectrum Labs™
146439
30 cm 0,452 213 μm 102 μm
292.00 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15360852
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Spectrum Labs™
145 826
55 mm 0.42 51 μm 56 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15300892
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Spectrum Labs™
145 932
90 mm 0.57 213 μm 178 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15381022
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Spectrum Labs™
148 931
55 mm 0.52 914 μm 712 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Zeichnet sich durch präzise Maschenöffnungen, prozentualen offenen Bereich und Maschendicke aus.
  • Wasseraffinität: hydrophil
  • Festigkeit/Haltbarkeit: sehr hoch
  • Adsorption: hoch
  • Beste Beständigkeit: Korrosionsmittel
  • pH-Beständigkeit: pH 4 bis 12
  • Thermische Stabilität: bis zu 180 °C
  • Sterilisation: Autoklav/Bestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Maschengitter