Learn More
Bochem™ Spezielle 4-zinkige Retortenklemmen aus Edelstahl mit Silikonbeschichtung
Bochem™ Spezielle 4-zinkige Stativklemmen aus Edelstahl mit Silikonbeschichtung eignen sich zur Handhabung verschiedener Laborglasartikel nach Bedarf.
Marke: Bochem™ 5554
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Typ 2
- Edelstahl 18/10
- Mit Silikonbeschichtung
Spezifikation
Je 1 | |
Edelstahl | |
190 mm |
Stativklemme | |
50 bis 150 mm | |
50 bis 150 mm |