Learn More
Bochem™ Spezielle 4-zinkige Retortenklemmen aus Edelstahl mit Silikonbeschichtung
Bochem™ Spezielle 4-zinkige Stativklemmen aus Edelstahl mit Silikonbeschichtung eignen sich zur Handhabung verschiedener Laborglasartikel nach Bedarf.
121.00 CHF - 192.00 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10578082
|
Bochem™
5423 |
150 mm | 0 bis 120 mm | 0 bis 120 mm |
192.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10530052
|
Bochem™
5553 |
190 mm | 20 bis 100 mm | 20 bis 100 mm |
121.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12160450
|
Bochem™
5554 |
190 mm | 50 bis 150 mm | 50 bis 150 mm |
133.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Typ 2
- Edelstahl 18/10
- Mit Silikonbeschichtung
Spezifikation
Je 1 | |
Stativklemme | |
Edelstahl |