missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SPECC1L Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30046172 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30046172 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30046172 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP329245

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SPECC1L Polyclonal antibody specifically detects SPECC1L in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SPECC1L
Anwendungen Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8
Gen-Alias Cytokinesis And Spindle Organization A, Cytospin A, CYTSA, GBBB2, KIAA0376, OBLFC1, Renal Carcinoma Antigen NY-REN-22, SPECC1-Like, SPECC1-Like Protein, Sperm Antigen With Calponin Homology And Coiled-Coil Domains 1-Like
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Between 1 and 50
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23384
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.