Learn More
SPATA7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12020-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16829483
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody can recognize all 3 isoforms of SPATA7.
The function of the SPATA7 protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
SPATA7
Polyclonal
Unconjugated
SPATA7
HSD 3.1, HSD3, SPATA7, spermatogenesis associated 7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
104871, 55812
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q80VP2, Q9P0W8
SPATA7
SPATA7 Fusion Protein Ag2649
150 μL
Primary
Human, Mouse