missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPATA7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | SPATA7 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839483
|
Proteintech
12020-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16829483
|
Proteintech
12020-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The antibody can recognize all 3 isoforms of SPATA7.
The function of the SPATA7 protein remains unknown.Spezifikation
SPATA7 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q80VP2, Q9P0W8 | |
104871, 55812 | |
SPATA7 Fusion Protein Ag2649 | |
Primary | |
-20°C | |
SPATA7 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HSD 3.1, HSD3, SPATA7, spermatogenesis associated 7 | |
SPATA7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |