missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPARC Mouse anti-Human, Clone: 1A2C1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | SPARC |
---|---|
Klon | 1A2C1 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16838295
|
Proteintech
66426-1-IG-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
16828295
|
Proteintech
66426-1-IG-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
SPARC is a secreted protein, acidic and rich in cysteines. It is a matrix-associated protein that elicits changes in cell shape, inhibits cell-cycle progression, and influences the synthesis of extracellular matrix (ECM)Spezifikation
SPARC | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Basement membrane protein 40, BM 40, ON, Osteonectin, SPARC | |
SPARC | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
1A2C1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P09486 | |
6678 | |
SPARC Fusion Protein Ag7390 | |
Primary | |
-20°C | |
SPARC |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SPARC Mouse anti-Human, Clone: 1A2C1, Proteintech