missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPARC Mouse anti-Human, Clone: 1A2C1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech 66426-1-IG-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SPARC is a secreted protein, acidic and rich in cysteines. It is a matrix-associated protein that elicits changes in cell shape, inhibits cell-cycle progression, and influences the synthesis of extracellular matrix (ECM)Spezifikation
| SPARC | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P09486 | |
| SPARC | |
| SPARC Fusion Protein Ag7390 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| 1A2C1 | |
| Unconjugated | |
| SPARC | |
| Basement membrane protein 40, BM 40, ON, Osteonectin, SPARC | |
| Mouse | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 6678 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur