missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPARC Mouse anti-Human, Clone: 1A2C1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech 66426-1-IG-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SPARC is a secreted protein, acidic and rich in cysteines. It is a matrix-associated protein that elicits changes in cell shape, inhibits cell-cycle progression, and influences the synthesis of extracellular matrix (ECM)Spezifikation
SPARC | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P09486 | |
SPARC | |
SPARC Fusion Protein Ag7390 | |
20 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG2a |
Western Blot | |
1A2C1 | |
Unconjugated | |
SPARC | |
Basement membrane protein 40, BM 40, ON, Osteonectin, SPARC | |
Mouse | |
Protein A | |
RUO | |
6678 | |
-20°C | |
Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SPARC Mouse anti-Human, Clone: 1A2C1, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur