missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPAG6 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200038155 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25ul
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18428170 25ul 25 Mikroliter
18219445 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18428170 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP18092325ul

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

SPAG6 Polyclonal specifically detects SPAG6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SPAG6
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer O75602
Gen-Alias axoneme central apparatus protein, DKFZp434I153, pf16, Protein PF16 homolog, Repro-SA-1MGC26276, sperm associated antigen 6, Sperm flagellar protein, sperm-associated antigen 6
Gensymbole SPAG6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:AVPLLVLCIQEPEIALKRIAASALSDIAKHSPELAQTVVDAGAVAHLAQMILNPDAKLKHQILSALSQVSKHSVDLAEMVVEA
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25ul
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9576
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.