Learn More
Bel Art™ Polypropylene Sterilizing Tray Covers
Corrosion-proof polypropylene plastic trays and covers (sold separately). Bel Art™ Polypropylene Sterilizing Trays have rounded corners for easy cleaning and smooth, tapered sides for stacking.
170.00 CHF - 226.96 CHF
Spezifikation
Color White
Altura (métrico) 2,54 cm
Material Polypropylen
Tipo Tablettabdeckung
Altura (imperial) 1 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17494652
Unterlagen ansehen
Bel Art™
H16263-0000
20.3 x 15.5 x 1 in.
226.96 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15584284
Unterlagen ansehen
Bel Art™
H16261-0000
48,3 x 26,7 x 2,54 cm (19 x 10,5 x 1 in.)
170.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Korrosionsbeständiges Polypropylen
  • Abgerundete Ecken für die einfache Reinigung und glatte, konische Seiten zum Stapeln.
  • Die Abdeckungen sind 3,2 mm (1/8 Zoll) dick, mit einem 25,4 mm (1 Zoll)-Rand, der passgenau über den Rand des Tabletts gesetzt wird
  • Dampf autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
White
Polypropylen
1 in.
3,2 mm
2,54 cm
Tablettabdeckung
Rechteckig
Autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ Polypropylene Sterilizing Tray Covers