Learn More
Bel Art™ Polypropylene Sterilizing Tray Covers
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
20,3 x 15,5 x 1 Zoll
48,3 x 26,7 x 2,54 cm (19 x 10,5 x 1 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Korrosionsbeständiges Polypropylen
- Abgerundete Ecken für die einfache Reinigung und glatte, konische Seiten zum Stapeln.
- Die Abdeckungen sind 3,2 mm (1/8 Zoll) dick, mit einem 25,4 mm (1 Zoll)-Rand, der passgenau über den Rand des Tabletts gesetzt wird
- Dampf autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 13 L |
| Abmessungen (L x B x H) | 48,3 x 26,7 x 2,54 cm (19 x 10,5 x 1 in.) |
| Farbe | White |
| Höhe (metrisch) | 2,54 cm |
| Länge (metrisch) | 48,3 cm |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Tablettabdeckung |
| Breite (metrisch) | 26,7 cm |
| Zur Verwendung mit | Die Abdeckung passt für 13 l-Sterilisiertablett, Herst.-Nr. H162620000 |
| Länge (angloamerikanisch) | 19 in. |
| Mehr anzeigen |