Learn More
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Prüfthermometer, kalibriert für Tiefkühlgeräte
Digitale Thermometer überprüfen die Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen.In für spezifische Anwendungen und Geräte kalibriertem Zustand erhältlich.
160.00 CHF
Spezifikation
Kalibrierpunkte | -20 °C (Gefrierbereich) |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturkalibrierung und -überprüfung |
Enthält | Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) |
Länge (angloamerikanisch) Sonde | 1,2 in. |
Benachrichtigungen:
Kunststoffflaschen, wie in der Tabelle angegeben, können nicht in Öfen verwendet werden.
Benötigt: LR44-Batterie
Produktcode | Marke | Flaschengröße | Flaschenfüllung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flaschengröße | Flaschenfüllung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17560656
|
H-B Instrument™
B60210-0900 |
30 ml | Kunststoffflaschen/Glasbeads |
160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die genaue Temperaturmessung ohne Probenkontamination wird mit der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe nachahmt
- Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
- Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
- Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.Individuell serialisiert.
Spezifikation
-20 °C (Gefrierbereich) | |
Temperaturkalibrierung und -überprüfung | |
1,2 in. | |
Wasserdicht | |
158 °F | |
-58 °F | |
Tiefkühlgerät | |
±1 °C |
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung | |
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) | |
30 mm | |
0,1 °C/°F | |
70 °C | |
-50 °C | |
Tiefkühlgeräte, Kühlschränke, Inkubatoren, Öfen |