Learn More
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Prüfthermometer, kalibriert für Tiefkühlgeräte
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Flaschengröße:
30 ml
Flaschenfüllung:
Kunststoffflaschen/Glasbeads
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Benötigt
LR44-Batterie
- Die genaue Temperaturmessung ohne Probenkontamination wird mit der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe nachahmt
- Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
- Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
- Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.Individuell serialisiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Kunststoffflaschen/Glasbeads |
| Flaschengröße | 30 ml |
| Kalibrierpunkte | -20 °C (Gefrierbereich) |
| Zertifizierung/Konformität | Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturkalibrierung und -überprüfung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,7 in. |
| Höhe (metrisch) | 44 mm |
| Enthält | Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 3,3 ft. |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 1,2 in. |
| Mehr anzeigen |