missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ SorCS3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Neuroscience |
| Ziel | SorCS3 |
| Synonym | 6330404A12Rik, KIAA1059SORCS, sortilin-related VPS10 domain containing receptor 3, VPS10 domain receptor protein SORCS 3 (SORCS3), VPS10 domain-containing receptor SorCS3 |
| Gensymbol | SORCS3 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?