Learn More
Hamilton™ SoftGrip™ Mehrkanalpipette mit einstellbarem Volumen
Die Doppelanzeige verbessert die Genauigkeit bei der Volumeneinstellung, da Parallaxenfehler verhindert werden.
Marke: Hamilton™ 55019-50
Additional Details : Gewicht : 0.51000kg
Beschreibung
- Großer Volumenbereich erhältlich
- 8 oder12 Kanäle
- Der einzigartige, lange Auswerferhebel und der bewegliche untere Körper können um volle 360° relativ zum Griff gedreht werden
- Isolierte Volumeneinstellung, damit kein Verriegelungsmechanismus erforderlich ist, und eine versehentliche Volumeneinstellung verhindert werden kann
- Universeller Kalibrierschlüssel, der den Bedarf an kostspieligen Kalibrierdiensten reduziert
- Die einzigartige Farbcodierung und -markierung zeigt das Volumen der Pipetten deutlich an
Spezifikation
±0,80% | |
Autoklavierbar | |
8 | |
Mehrkanalpipette mit einstellbarem Volumen | |
0,35±% |
8 Kanäle | |
Sandstein | |
SoftGrip™ | |
5 bis 50 μl | |
1/Packung |