Learn More
Hamilton™ SoftGrip™ Mehrkanalpipette mit einstellbarem Volumen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
30 bis 300 μl
5 bis 50 μl
Farbe:
Sandstein
Ziegelrot
Anzahl Kanäle:
8
12
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Großer Volumenbereich erhältlich
- 8 oder12 Kanäle
- Der einzigartige, lange Auswerferhebel und der bewegliche untere Körper können um volle 360° relativ zum Griff gedreht werden
- Isolierte Volumeneinstellung, damit kein Verriegelungsmechanismus erforderlich ist, und eine versehentliche Volumeneinstellung verhindert werden kann
- Universeller Kalibrierschlüssel, der den Bedarf an kostspieligen Kalibrierdiensten reduziert
- Die einzigartige Farbcodierung und -markierung zeigt das Volumen der Pipetten deutlich an
Spezifikation
Spezifikation
Genauigkeit | ±1,00% |
Kompatible Spitzen | 12 Kanäle |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Sandstein |
Anzahl Kanäle | 12 |
Produktlinie | SoftGrip™ |
Typ | Mehrkanalpipette mit einstellbarem Volumen |
Volumen (metrisch) | 5 bis 50 μl |
Präzision | ±0,50% |
Menge | 1/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ SoftGrip™ Mehrkanalpipette mit einstellbarem Volumen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur