Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.0 Artikelnummer.: 15465039
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.0
Artikelnummer. p-7042492
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15465039
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62733.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Phosphate buffer is a multi-purpose buffer used for many molecular biology procedures. It is been also used for PEGylation of proteins at pH 7.4 and a concentration of 50 mM. Sodium phosphate buffer solution may be used in the preparation of a wide variety of phosphate based biological buffers for use in cell and molecular biology application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphatpuffer ist ein Mehrzweckpuffer, der für viele molekularbiologische Verfahren verwendet wird. Es wird auch für die PEGylierung von Proteinen bei pH 7.4 und einer Konzentration von 50 mM verwendet. Natriumphosphat-Pufferlösung kann zur Herstellung einer Vielzahl von phosphatbasierten biologischen Puffern für die Anwendung in der Zell- und Molekularbiologie verwendet werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate buffer soln.
Konzentration 0.2 M
pH 8.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 ml
MDL-Nummer MFCD00146206
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerW14L513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2025 ArtikelnummerJ62733.K2,J62733.AP
ChargennummerP29L532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2025 ArtikelnummerJ62733.K2,J62733.AP
ChargennummerP14L518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 ArtikelnummerJ62733.K2,J62733.AP
ChargennummerW26K548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 ArtikelnummerJ62733.K2,J62733.AP
ChargennummerS17K520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 ArtikelnummerJ62733.K2,J62733.AP
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.0 >