Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.0
Beschreibung
Phosphate buffer is a multi-purpose buffer used for many molecular biology procedures. It is been also used for PEGylation of proteins at pH 7.4 and a concentration of 50 mM. Sodium phosphate buffer solution may be used in the preparation of a wide variety of phosphate based biological buffers for use in cell and molecular biology application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phosphatpuffer ist ein Mehrzweckpuffer, der für viele molekularbiologische Verfahren verwendet wird. Es wird auch für die PEGylierung von Proteinen bei pH 7.4 und einer Konzentration von 50 mM verwendet. Natriumphosphat-Pufferlösung kann zur Herstellung einer Vielzahl von phosphatbasierten biologischen Puffern für die Anwendung in der Zell- und Molekularbiologie verwendet werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate buffer soln. |
| Konzentration | 0,2 mmol Pufferlösung |
| pH | 8.0 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 1 l |
| MDL-Nummer | MFCD00146206 |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |