Learn More
Natriumoxalat, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
204.00 CHF - 499.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 62-76-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C2Na2O4 |
Peso molecular (g/mol) | 134.00 |
Número MDL | MFCD00012465 |
Clave InChI | ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | Natriumoxalat, Dinatriumoxalat, Ethanediosäure-Dinatriumsalz, Oxalsäure, Dinatriumsalz, Natriumoxalat deutsch, Oxalsäure-Dinatriumsalz, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt |
PubChem CID | 6125 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Cantidad | Envase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Envase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15518174
|
Avantor J.T.Baker
3801-04 |
125 g | Weithalsflasche Braunglas |
204.00 CHF
125 Gramm |
Verfügbar ab: 06-04-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15508174
|
Avantor J.T.Baker
3801-01 |
500 g | Poly-Flasche | N/A | ||||||
Chemische Identifikatoren
62-76-0 | |
134.00 | |
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L | |
6125 |
C2Na2O4 | |
MFCD00012465 | |
Natriumoxalat, Dinatriumoxalat, Ethanediosäure-Dinatriumsalz, Oxalsäure, Dinatriumsalz, Natriumoxalat deutsch, Oxalsäure-Dinatriumsalz, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt | |
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O |
Spezifikation
Natriumoxalat | |
62-76-0 | |
C2Na2O4 | |
Natriumoxalat, Dinatriumoxalat, Ethanediosäure-Dinatriumsalz, Oxalsäure, Dinatriumsalz, Natriumoxalat deutsch, Oxalsäure-Dinatriumsalz, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt | |
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O | |
134.00 | |
134 | |
1 l = 2.34 kg |
Titrimetrie-Standard | |
Pulver | |
MFCD00012465 | |
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatriumoxalat | |
6125 | |
BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumoxalat, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™