Learn More
Natriumoxalat, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518174 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
125 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15518174 125 g Weithalsflasche Braunglas 125 Gramm
15508174 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15518174 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 380104
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 62-76-0
Summenformel C2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.00
MDL-Nummer MFCD00012465
InChI-Schlüssel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumoxalat, Dinatriumoxalat, Ethanediosäure-Dinatriumsalz, Oxalsäure, Dinatriumsalz, Natriumoxalat deutsch, Oxalsäure-Dinatriumsalz, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumoxalat
Namenshinweis Titrimetrie-Standard
Physikalische Form Pulver
Menge 125 g
IUPAC-Name Dinatriumoxalat
Formelmasse 134
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.34 kg