Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 0.2 M (0.2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analyse, Fisher Chemical
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Natriumhydroxid, Natriumhydroxidlösung, Natriumhydroxid na oh, Natriumhydrat, Soda, ätzend, weiß ätzend, Sodalauge, Aetznatron, Natronlauge, Ascarit, 1L, CHEBI:32145, farblos, 39,99 g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natrium, Hydroxid, 3548, 39.997
61.85 CHF - 228.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Summenformel | HNaO |
Molekulargewicht (g/mol) | 39.997 |
MDL-Nummer | 3548 |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
IUPAC-Name | Natrium;Hydroxid |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10316190
|
Fisher Chemical
J/7640/15 |
1 L | HDPE-Kunststoffflasche |
61.85 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10040200
|
Fisher Chemical
J/7640/17 |
2.5 L | HDPE-Kunststoffflasche |
92.55 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10627032
|
Fisher Chemical
J/7640/21 |
5 L | Kunststoffbehälter |
165.00 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10131860
|
Fisher Chemical
J/7640/24 |
10 L | Beutel in Karton | N/A | ||||||
Beschreibung
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Natriumhydroxid, Natriumhydroxidlösung, Natriumhydroxid na oh, Natriumhydrat, Soda, ätzend, weiß ätzend, Sodalauge, Aetznatron, Natronlauge, Ascarit, 1L, CHEBI:32145, farblos, 39,99 g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natrium, Hydroxid, 3548, 39.997
Chemische Identifikatoren
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
Natrium;Hydroxid |
HNaO | |
3548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Spezifikation
13 | |
1310-73-2 | |
3548 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Hydroxid | |
14798 | |
39.99g/mol |
Farblos | |
HNaO | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P350-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.