Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 0.2 M (0.2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10131860 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10131860
Marke: Fisher Chemical J/7640/24
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Natriumhydroxid, Natriumhydroxidlösung, Natriumhydroxid na oh, Natriumhydrat, Soda, ätzend, weiß ätzend, Sodalauge, Aetznatron, Natronlauge, Ascarit, 1L, CHEBI:32145, farblos, 39,99 g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natrium, Hydroxid, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
pH 13
Farbe Farblos
Menge 10 L
Formelmasse 39.99g/mol
Verpackung Beutel in Karton
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.