Learn More
Syndecan-1/CD138 Antibody (B-A38), Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18613467 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18613467 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18613467 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314568APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.43 CHF
    625.80 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 76.63 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Syndecan-1/CD138 Monoclonal specifically detects Syndecan-1/CD138 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Syndecan-1/CD138
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon B-A38
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD138, CD138 antigen, SDC, SYND1heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor, syndecan, syndecan 1, syndecan proteoglycan 1, syndecan-1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen U266 cell line
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet B Cell Development and Differentiation Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6382
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinie Novus