Learn More
Natriumcitrat, Dihydrat, granular, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
122.00 CHF - 377.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-04-3
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.1
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trinatriumcitrat-Dihydrat, Natriumzitratdihydrat, Natriumzitratdihydrat, tribasisch, Natriumcitratdihydrat, Natriumzitrathydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Trisodiumsalz, Dihydrat, Zitronensäure-Trinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Trinatrium2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat-Dihydrat
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15568154
Unterlagen ansehen
Avantor J.T.Baker
3649-01
500 g Weithalsflasche Braunglas
122.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15578154
Unterlagen ansehen
Avantor J.T.Baker
3649-05
2.5 kg Poly-Flasche
377.00 CHF
2.50 Kilogramm
Verfügbar ab: 09-09-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumcitrat, Dihydrat, granular, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™