Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumzitrat |
| Namenshinweis | Dihydrat |
| Physikalische Form | granular |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 294.1 |
| Reinheit (%) | 99.0% to 100.5% |
| Güte | FCC/USP |
| Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
| Relative Dichte | 1 l = 1.70 kg |