Learn More
Complement Component C5a Antibody (442), FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 18613341 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18613341 0.1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18613341 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289580F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Complement Component C5a Monoclonal specifically detects Complement Component C5a in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Complement Component C5a
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 442
Konjugat FITC
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias C5, C5A, HE
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Complement Component C5a (Leu679-Arg751).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 727
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus