Learn More
Metapneumovirus Nucleoprotein Antibody (hMPV123), Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18613279 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18613279 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18613279 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP253104APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    796.09 CHF
    662.55 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 133.54 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Metapneumovirus Nucleoprotein Monoclonal specifically detects Metapneumovirus Nucleoprotein in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Metapneumovirus Nucleoprotein
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon hMPV123
Konjugat APC
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human MPV strain NCL-145
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Produktlinie Novus