Learn More
Brand™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas
Aus Kalknatronglas. BRAND™ Kalknatronglas-Kulturröhrchen sind randlos und bei 121 °C autoklavierbar.
Marke: Brand™ 114125
Additional Details : Gewicht : 1.36000kg
Beschreibung
- Aus Kalknatronglas.
- Ohne Rand
- Autoklavierbar bei 121 °C.
Spezifikation
Kulturröhrchen | |
16 mm | |
160 mm | |
100/Packung |