Learn More
Brand™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. p-8004899 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
16 mm
Packungsgröße:
100 Stück
105 Stück
144 Stück
250 Stück
344 Stück
78 Stück
Artikelnummer. 10261261
Marke: Brand™ 114105
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Kalknatronglas. BRAND™ Kalknatronglas-Kulturröhrchen sind randlos und bei 121 °C autoklavierbar.
  • Aus Kalknatronglas.
  • Ohne Rand
  • Autoklavierbar bei 121 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 75 mm
Material Kalknatronglas
Menge 250/Packung
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Produkttyp Kulturröhrchen