Learn More
SOD1 Mouse, anti-Human, CoraLite 594, Clone: 2F10G1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 423.57 CHF
Spezifikation
Antigen SOD1
Klon 2F10G1
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Konjugat CoraLite 594
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18059795
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL594-67480-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18016185
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL594-67480-100UL
100 μL
423.57 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The SOD1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SOD1. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The SOD1 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™594.
Spezifikation
Spezifikation
SOD1
1000 μg/mL
CoraLite 594
Mouse
6647
IgG2a
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
2F10G1
Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Liquid
Human, Mouse, Rat, Pig
ALS1, homodimer, IPOA, SOD, SOD1, Superoxide dismutase [Cu Zn]