Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Signal Transduction |
| Ziel | SNX14 |
| Synonym | MGC13217, RGS-PX2, sorting nexin 14, sorting nexin-14 |
| Gensymbol | SNX14 |