Learn More
Novus Biologicals™ SNTB2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18366599 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
0,1 mL
Pakningsstørrelse:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
18366599 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18366599 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00006645T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Ziel SNTB2
Synonym D16S2531E, EST25263, SNT2B2dystrophin-associated protein A1, 59kD, basic component 2, SNT3beta-2-syntrophin, SNTLsyntrophin-3, syntrophin, beta 2 (dystrophin-associated protein A1, 59kD, basic component 2), syntrophin, beta 2 (dystrophin-associated protein A1, 59kDa, basic component 2), Syntrophin-3,59 kDa dystrophin-associated protein A1 basic component 2, Syntrophin-like
Gensymbol SNTB2
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.