missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMVT/SLC5A6 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200063212 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18637332 0.02 mL 0.02 Milliliter
18674932 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18637332 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2940160.02ml

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SMVT/SLC5A6 Polyclonal antibody specifically detects SMVT/SLC5A6 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SMVT/SLC5A6
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias Na(+)-dependent multivitamin transporter, SMVTNa+-dependent multivitamin transporter, sodium-dependent multivitamin transporter, solute carrier family 5 (sodium-dependent vitamin transporter), member 6, Solute carrier family 5 member 6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 500 to the C-terminus of human SLC5A6 (NP_066918.2). TVATVTTLMPLTTFSKPTGLQRFYSLSYLWYSAHNSTTVIVVGLIVSLLTGRMRGRSLNPATIYPVLPKLLSLLPLSCQKRLHCRSYGQDHLDTGLFPEKPRNGVLGDSRDKEAMALDGTAYQGSSSTCILQETSL
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8884
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.