Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleine Kolben
Verwendet für Tierinjektionen, um Gewebeschäden und Probenverlust zu begrenzen.
Marke:  Hamilton™ 7804-05
Additional Details : Gewicht : 0.01200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12376439
  • 186.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Kann mit abnehmbaren (RN)-Spritzen verwendet werden, die 100 μl und kleiner sind
  • Kundenspezifische Längen und Spitzenarten sind erhältlich
  • Abnehmbare Nadeln haben ein minimales Totvolumen und werden daher über einen Luer- oder Luer-Lock-Anschluss empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
25 ga.
0.52 mm
6/Packung
2, 3 oder 4
Stainless Steel
0.26 mm
Abnehmbare Nadeln für kleinen Kolben
9,5 bis 304 mm