Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleine Kolben
Verwendet für Tierinjektionen, um Gewebeschäden und Probenverlust zu begrenzen.
171.00 CHF - 412.00 CHF
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12311583
|
Hamilton™
7804-09 |
23 s G |
186.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10509822
|
Hamilton™
207419 |
19 G |
180.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12396289
|
Hamilton™
7731-06 |
25 s G |
412.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12376439
|
Hamilton™
7804-05 |
25 ga. |
186.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12326449
|
Hamilton™
7804-11 |
20 ga. |
186.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12336299
|
Hamilton™
7731-10 |
20 ga. |
412.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11512525
|
Hamilton™
207419 |
19 G |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
- Kann mit abnehmbaren (RN)-Spritzen verwendet werden, die 100 μl und kleiner sind
- Kundenspezifische Längen und Spitzenarten sind erhältlich
- Abnehmbare Nadeln haben ein minimales Totvolumen und werden daher über einen Luer- oder Luer-Lock-Anschluss empfohlen