Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleine Kolben
Verwendet für Tierinjektionen, um Gewebeschäden und Probenverlust zu begrenzen.
Marke: Hamilton™ 7731-10
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
- Kann mit abnehmbaren (RN)-Spritzen verwendet werden, die 100 μl und kleiner sind
- Kundenspezifische Längen und Spitzenarten sind erhältlich
- Abnehmbare Nadeln haben ein minimales Totvolumen und werden daher über einen Luer- oder Luer-Lock-Anschluss empfohlen
Spezifikation
Ja | |
20 ga. | |
0.91 mm | |
6/Packung |
Stainless Steel | |
0.60 mm | |
Abnehmbare Nadeln für kleinen Kolben | |
5 oder AS |