Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleine Kolben
Verwendet für Tierinjektionen, um Gewebeschäden und Probenverlust zu begrenzen.
Brand: Hamilton™ 7804-11
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Description
- Autoklavierbar
- Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
- Kann mit abnehmbaren (RN)-Spritzen verwendet werden, die 100 μl und kleiner sind
- Kundenspezifische Längen und Spitzenarten sind erhältlich
- Abnehmbare Nadeln haben ein minimales Totvolumen und werden daher über einen Luer- oder Luer-Lock-Anschluss empfohlen
Specifications
Ja | |
20 ga. | |
0.91 mm | |
6/Packung | |
2, 3 oder 4 |
Stainless Steel | |
0.60 mm | |
Abnehmbare Nadeln für kleinen Kolben | |
9,5 bis 304 mm |