Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ analoger Mini-Rührer, 1 l-Kapazität; 115/230 V
Beschreibung
- Widerstandsfähig gegen kleine chemische Verschüttungen und Spritzer — Gehäuse aus Polypropylen und Deckplatte aus Polycarbonat
- Rührdrehzahl anpassbar auf bis zu 2.000 U/min
- Wählen Sie das Deckplattendesign, das Ihnen am besten gefällt
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 350 bis 2.000 U/min |
| Deckplattenmaterial | Polypropylen |
| Spannung | 120/230 V |
| Abmessungen (L x B x H) | 66 x 143 x 143 mm (H x B x T) |
| Breite (metrisch) | 143 mm |
| Elektrische Anforderungen | 230/110 V, 50/60 Hz |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Modell | SM5/Stuart Fascia |
| Typ | Mini-Magnetrührer |
| Gewicht (metrisch) | 500 g |