Learn More
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Doppelverbindungsstücke für HPLC-Säulen
Sorgen Sie mit den selbstregulierenden Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Doppelverbindungsstücken für HPLC-Säulen für leckfreie, hohlraumfreie Säulenanschlüsse und optimieren Sie die LC-Leistung.
Marke: Thermo Scientific™ 30215-FLEX
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Doppelverbindungsstücke für HPLC-Säulen gewährleisten hervorragende Säulenverbindungen und optimale HPLC-Leistung. Diese universellen, selbstregulierenden Verbindungsstücke sind mit allen Säulenendstücken kompatibel und bieten leck- und hohlraumfreie Säulenanschlüsse. Fingertight-Anschlüsse bis 10.000 psi gewährleisten eine einfache Handhabung. Ideal für superkritische Fluidsäulen (SFC). SLIPFREE-Anschlüsse sind in einer Vielzahl von Konfigurationen und Designs für eine breite Palette von Anwendungen erhältlich.
Thermo Scientific bietet ein grosses Sortiment an Zubehör für die HPLC mit dem die Leistung des Chromatographie-Systems erhöht und optimiert werden kann. Hierzu gehören HPLC Verbinder, Fittinge und Schläuche einschliesslich der SLIPFREE Universalverbinder.SLIPFREE ist ideal für zuverlässige Säulenverbindungen. Er garantiert einen fehlerfreien Anschluss, weil der Klemmring wirklich in das Endfitting eingepresst wird. Damit ist er mit allen Säulen-Endfittingen kompatibel. SLIPFREE liefert handfest angezogen dichte Verbindungen bis 10000 psi und ist in verschiedenen Grössen und Konfigurationen lieferbar.
Einzigartiges, selbstjustierendes Design für fehlerfreie und leckdichte Verbindungen
Universalverbinder, kompatibel mit allen Säulen-Endfittingen
Andere Anschlüsse auf Anfrage
Beschreibung: Doppelt flexibel
L/φ innen: 280/0,05mm
Spezifikation
Double Flexible Connector | |
Double Flexible; 0.005 in. ID x 15 cm | |
15 cm |
0.005 in. | |
Microbore/Smallbore Column |