Learn More
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Doppelverbindungsstücke für HPLC-Säulen
Sorgen Sie mit den selbstregulierenden Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Doppelverbindungsstücken für HPLC-Säulen für leckfreie, hohlraumfreie Säulenanschlüsse und optimieren Sie die LC-Leistung.
209.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10771844
|
Thermo Scientific™
30215-FLEX |
Double Flexible Connector | 0.005 in. | 15 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Doppelverbindungsstücke für HPLC-Säulen gewährleisten hervorragende Säulenverbindungen und optimale HPLC-Leistung. Diese universellen, selbstregulierenden Verbindungsstücke sind mit allen Säulenendstücken kompatibel und bieten leck- und hohlraumfreie Säulenanschlüsse. Fingertight-Anschlüsse bis 10.000 psi gewährleisten eine einfache Handhabung. Ideal für superkritische Fluidsäulen (SFC). SLIPFREE-Anschlüsse sind in einer Vielzahl von Konfigurationen und Designs für eine breite Palette von Anwendungen erhältlich.
Leckfreie, hohlraumfreie Anschlüsse:- Schiebt Schläuche und Ferrule in das Endstück
- Passt sich an jede neue Säulenverbindung an
- Fingertight-Anschlüsse bis 10.000 psi
- Passend für alle Säulenmarken
- Lieferbar als Einzel- oder Doppelkonfiguration
- Erhältlich in einer Reihe von Innendurchmessern für verschiedene Anwendungen
- Mit PEEK-Rand und als Langhalsausführung für spezifische Anwendungen erhältlich