Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Einschiebeplatte, inkl. Aufsatz Combifix SM 'A'
Wird auf einer mehrstöckigen Plattform befestigt. Edmund Bühler GmbH™ Gleitplatte mit Combifix SM befestigt horizontale Scheidetrichter unterschiedlicher Größe an der Plattform.
Marke:  Edmund Bühler GmbH™ 0051 485
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10071051
  • 795.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Befestigung horizontaler Scheidetrichter unterschiedlicher Größe an der Plattform
  • Zur Verwendung mit Combifix VKS oder SM Universalschüttlern
Spezifikation
Spezifikation
Objektträgerplatte
Combifix SM
4 Klemmstreifen H, 4Klemmstreifen V, zusätzliche Grundplatte