Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Einschiebeplatte, inkl. Aufsatz Combifix SM 'A'
Click to view available options
Enthält:
4 Klemmstreifen H, 4Klemmstreifen V, zusätzliche Grundplatte
5 Klemmstreifen H, zusätzliche Grundplatte
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Befestigung horizontaler Scheidetrichter unterschiedlicher Größe an der Plattform
- Zur Verwendung mit Combifix VKS oder SM Universalschüttlern
Bestellinformation
Größe
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Objektträgerplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Combifix SM |
| Enthält | 5 Klemmstreifen H, zusätzliche Grundplatte |