Learn More
Heathrow Scientific™ Verriegelung für Objektträgerordner
Klappverschlüsse sorgen dafür, dass die Faltverschlüsse sicher geschlossen bleiben, um den Inhalt bei Lagerung oder Transport zu schützen.
395.00 CHF - 3515.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport von Akten |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ordner |
Höhe (angloamerikanisch) | 0,6 in. |
Höhe (metrisch) | 1.6 cm |
Länge (angloamerikanisch) | 2,2 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15813977
|
Heathrow Scientific™
120653 |
Farbenpalette (durchsichtig, grau, blau, grün, rot) |
395.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15823977
|
Heathrow Scientific™
120654 |
Klar, naturfarben |
3515.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verschiedene Farbverschlüsse eignen sich ideal zur Identifizierung von Farbcodierungen
- Hält die Klappen des Objektträgers sicher geschlossen
- Verschlüsse können mit einem Permanentmarker beschriftet oder ein Etikett angebracht werden
- Zusätzliche Verschlüsse können erworben werden
Spezifikation
Lagerung und Transport von Akten | |
0,6 in. | |
2,2 in. | |
Kunststoff | |
1,7 in. |
Ordner | |
1.6 cm | |
5.6 cm | |
100/Packung | |
4.4 cm |