Learn More
Heathrow Scientific™ Verriegelung für Objektträgerordner
Klappverschlüsse sorgen dafür, dass die Faltverschlüsse sicher geschlossen bleiben, um den Inhalt bei Lagerung oder Transport zu schützen.
Marke:  Heathrow Scientific™ 120654
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15823977
  • 3515.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verschiedene Farbverschlüsse eignen sich ideal zur Identifizierung von Farbcodierungen
  • Hält die Klappen des Objektträgers sicher geschlossen
  • Verschlüsse können mit einem Permanentmarker beschriftet oder ein Etikett angebracht werden
  • Zusätzliche Verschlüsse können erworben werden
Spezifikation
Spezifikation
Klar, naturfarben
Ordner
1.6 cm
5.6 cm
100/Packung
4.4 cm
Lagerung und Transport von Akten
0,6 in.
2,2 in.
Kunststoff
1,7 in.